Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and Cone
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and Cone is specially designed for use with vacuum manifolds and Schlenk lines.
Marca: GPE Scientific™ JCC/1000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con una fabricación sólida para su uso con colectores de vacío
- Diseñado para su uso con líneas Schlenk
- Incluye grifo de rosca fina y cono
Especificaciones
1000 ml | |
Grifo de rosca fina y cono | |
Tamaño: 29 |
Colectores de vacío y líneas Schlenk | |
Schlenk Flask |