Learn More
GPE Scientific™ Junta tórica/hembra, junta esférica J Young
Junta tórica/hembra, junta esférica GPE Scientific™ J Young es una junta esférica intercambiable disponible con una junta tórica de Viton o de Viton recubierta de PTFE.
Marca: GPE Scientific™ GBF/18/7
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Descripción
- Junta esférica diseñada para su uso con articulación
- Disponible con diferentes tamaños de junta, diámetros internos de vástago y diámetros externos de vástago
Especificaciones
Diámetro interior del vástago: 7 mm, diámetro externo del vástago: 11 mm | |
Junta esférica/hembra | |
18/7 |