Learn More
GPE Scientific™ Junta tórica/hembra, junta esférica J Young
Junta tórica/hembra, junta esférica GPE Scientific™ J Young es una junta esférica intercambiable disponible con una junta tórica de Viton o de Viton recubierta de PTFE.
Marca: GPE Scientific™ GBF/35/20
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- Junta esférica diseñada para su uso con articulación
- Disponible con diferentes tamaños de junta, diámetros internos de vástago y diámetros externos de vástago
Especificaciones
Diámetro interior del vástago: 20 mm, diámetro externo del vástago: 24 mm | |
Junta esférica/hembra | |
35/20 |