Learn More
GPE Scientific™ Junta tórica de bola/macho, junta esférica J Young
Junta tórica de bola/macho, junta esférica GPE Scientific™ J Young es una junta esférica intercambiable disponible con una junta tórica de Viton o de Viton recubierta de PTFE.
Marca: GPE Scientific™ GBM/28/12
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- Junta esférica diseñada para su uso con junta de copa
- Disponible con diferentes tamaños de junta, diámetros internos de vástago y diámetros externos de vástago
Especificaciones
Diámetro interior del vástago: 12 mm, diámetro externo del vástago: 17 mm | |
Junta esférica/macho | |
28/12 |