Learn More
GPE Scientific™ J Young Vacuum/Schlenk Flask with O-Ring Tap and O-Ring Ball Joint Cup
GPE Scientific™ J Young Vacuum/Schlenk Flask with O-Ring Tap and O-Ring Ball Joint Cup is designed for use with Schlenk lines and a vacuum manifold and available in various capacities.
Marca: GPE Scientific™ CSR/25
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñado con un brazo lateral para evacuar o llenar gases
- Con la conexión a las líneas de Schlenk
- Forma de fondo redondo
- Incluye grifo de junta tórica
- Incluye una copa de rótula con junta tórica
Especificaciones
25 ml | |
Grifo con junta tórica y copa de rótula con junta tórica | |
Matraz Vacuum/Schlenk | |
Tamaño: 19 |