Learn More
Hughes Ducha con depósito revestida y aislada
Ducha aislada con depósito de emergencia con unidad de lavado ocular/facial, para su uso en climas calientes no peligrosos. Diseñado para cumplir y superar las normas ANSI al proporcionar agua tibia, incluso cuando no hay suministro de agua.
9115.00€ - 13990.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Tipo de producto | Ducha con depósito |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17772348
|
Hughes
HSHJ14K3SS |
350 L |
9115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17762348
|
Hughes
HSHJ14K1SS |
1500 L |
13990.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Ducha aislada con depósito de emergencia con unidad de lavado ocular/facial, para su uso en climas calientes no peligrosos
- Los modelos con revestimiento y aislamiento mantienen una temperatura estable
- Adecuado para su uso cuando no existe suficiente presión de agua
- Unidad de lavado ocular/facial montada en el lateral
- Diseñado para cumplir y superar los patrones ANSI al proporcionar agua tibia durante más de 15 minutos a un flujo garantizado de 76 litros por minuto, incluso cuando no hay suministro de agua
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Ducha con depósito |