Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guantes para disolvente G29 KleenGuard™
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
63.71 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21907" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21907" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño, 7
XS, 6
Descripción
- Estructura de mezcla de neopreno diseñada para proporcionar protección contra los disolventes
- Yemas de los dedos texturizadas para un buen agarre en superficies húmedas o secas
- No fabricados con látex de caucho natural
- Sin silicona
- Sin polvo
- Ambidiestros para una mayor eficiencia
- Nivel más alto de movilidad según la norma EN420:2003
- Disponibles en tallas 6 (XS) - 11 (2XL)
- Manipulación de fluidos hidráulicos
- Trabajos con disolventes como Frekote, IPA y Varson
- Limpieza de piezas y maquinaria con disolventes
- Labores de limpieza y mantenimiento
Compliance
Cumple con las normativas EN 388, EN 374-2 y EN 420-2003.
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 2 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0120 |
Color | Azul |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Mezcla de neopreno |
Tamaño | Pequeño, 7 |
Grosor (imperial) | 12 mil |
Grosor (métrico) | 0,30 mm |
Norma EN388 | EN 388:4101X |