Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor IV de JAK2
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Cantidad | 5 mg |
Descripción | Amarillo pálido |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Un compuesto de aminoindazol que inhibe potentemente la actividad del tipo natural JAK2 y el tipo mutante V617F activo |
CAS | 1110502-30-1 |
Fórmula molecular | C17H20N4O2S |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 344,40 |
Sinónimo | 4-(3-amino-1H-indazol-4-yl)-N-(tert-butil)benzenesulfonamide; |
Sensibilidad | Sensible a la luz |
Tipo de producto | Inhibidor IV de JAK2 |