Learn More
Jenway™ Espectrofotómetro UV/visible 6305
Adecuado para aplicaciones que requieren mediciones en el rango UV-visible. El espectrofotómetro UV/visible Jenway™ 6305 incluye pantallas de varios parámetros, capacidad de interconexión completa y accesorios de muestreo versátiles.
Marca:  Jenway™ 99968-68
5048.68 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24356" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11400539
  • 5815.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Adecuado para aplicaciones que requieren mediciones en el rango UV-visible.
  • Fácil manejo.
  • Pantallas multiparámetro
  • Capacidad de interconexión completa (incluido para PC)
  • Accesorios de muestreo versátiles
  • Garantía de tres años
  • Se suministra con cables eléctricos, paquete de 100 cubetas desechables, portaceldas de 10 mm x 10 mm, cable de interfaz, software de aplicación para PC en CD-ROM (requiere registro en línea gratuito) e instrucciones de funcionamiento.
Especificaciones
Especificaciones
Desde -300 hasta 1999
Xenón
Espectrofotómetro UV-Vis
De 198 nm a 1000 nm
160 mm
< 0,001 A a 0A a 400 nm
<0,5 % T a 220 y 340 nm
± 2 nm
365 mm
272 mm
8 nm, 6 nm en el intervalo UV
115/230 V
115/230V, 50/60 Hz
50/60 Hz
0,1 %T, 0,001 A
<50 W
6 kg
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Jenway™ Espectrofotómetro UV/visible 6305 > Altura: 160mm