Learn More
Bibby Scientific™ Espectrofotómetro Jenway™ Modelo 7305
Tamaño reducido. El espectrofotómetro Jenway™ Modelo 7305 contiene software basado en iconos, con un sistema de navegación mejorado para un uso intuitivo y sencillo.
Marca: Bibby Scientific™ 83058-16
4690.22 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Incluye modos de medición de absorbancia, % de transmitancia y concentración.
- Tamaño reducido
- Capacidades de autorregistro
- Pulsar para leer lámpara de xenón
- Amplia gama de accesorios disponibles
- Garantía de 3 años
Especificaciones
−de 0,3 a +2,5 A | |
USB (suministrado) | |
Xenón | |
Espectrofotómetro UV-Vis | |
Para uso en educación y laboratorios de control de la calidad de uso general | |
Equipado con portacubetas de 10 x 10 mm, suministrado con un paquete de 100 cubetas desechables, manual de instrucciones, suministro eléctrico universal, software para PC en CD ROM y cable de interfaz | |
Haz único | |
5 nm | |
± 2 nm | |
6 kg |
De – 300 a 9999 | |
400 mm | |
5 nm | |
De 320 nm a 1000 nm | |
220 mm | |
Desde 2 hasta 9999 | |
1 nm | |
3 años | |
± 0,5 nm | |
275 mm |
Videos
-
Jenway Introducing the 73 series spectrophotometers
-
Jenway Operation of a 73 series spectrophotometer
-
Jenway Adding a printer to a 73 series spectrophotometer
-
Jenway 73 spectrophotometer accessories
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Bibby Scientific™ Espectrofotómetro Jenway™ Modelo 7305 > Exactitud: +/- 2 nm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido