Learn More
Cole-Parmer™ Espectrofotómetros de barrido visible y UV/visible de la serie Jenway™ 74 con conectividad CPLive™
Obtenga un almacenamiento seguro basado en la nube de sus resultados y protocolos con los espectrofotómetros de barrido visible y UV/visible de la serie Jenway 74 con conectividad CPLive.
4735.00€ - 8050.00€
Especificaciones
Exactitud de absorbancia | ±0,01 A a 1,000 A |
---|---|
Intervalo de absorbencia | -0,3 - +2,5 A |
Certificaciones/conformidad | CE |
Concentración | Desde -300 hasta 9999 |
Conexiones | 2 USB-A, 1 USB-B, Ethernet RJ45 |
Código de producto | Marca | Wavelength Range | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Wavelength Range | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16273492
|
Cole-Parmer™
741501 |
De 198 nm a 1000 nm |
8050.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16300032
|
Cole-Parmer™
83056-21 |
De 320 nm a 1000 nm |
4735.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Facilita la configuración con la interfaz y la pantalla de 7 pulg en color de alta definición fácil de usar.
- La selección de modos de medición le permite gestionar multitud de aplicaciones.
- Conectividad sencilla con varios puertos USB para el almacenamiento de datos y la conexión de impresora.
- Versátil — compatible con una amplia gama de accesorios intercambiables.
Especificaciones
±0,01 A a 1,000 A | |
CE | |
2 USB-A, 1 USB-B, Ethernet RJ45 | |
Pantalla táctil | |
5 nm | |
100/240 V | |
10 GB de memoria | |
Entre 10 y 100 mm | |
De 0 a 199,9 %T | |
± 0,5 nm |
-0,3 - +2,5 A | |
Desde -300 hasta 9999 | |
Fotodiodo de silicio | |
50 x 28 x 15,6 cm | |
Espectrofotómetro | |
50/60 Hz | |
Individual | |
± 1 % T | |
± 2 nm |
Create a free account now at CPLive.coleparmer.com to take advantage of unlimited data storage and share your valuable work with colleagues in your lab or around the world.