Learn More
Cole-Parmer™ Espectrofotómetros de barrido visible y UV/visible de la serie Jenway™ 74 con conectividad CPLive™
Código de producto. 16396995
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro
Color:
Blanco y azul
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16396995
Marca: Cole-Parmer™ 8305631
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga un almacenamiento seguro basado en la nube de sus resultados y protocolos con los espectrofotómetros de barrido visible y UV/visible de la serie Jenway 74 con conectividad CPLive
  • Facilita la configuración con la interfaz y la pantalla de 7” en color de alta definición fácil de usar
  • La selección de modos de medición le permite gestionar multitud de aplicaciones.
  • Conectividad sencilla con varios puertos USB para el almacenamiento de datos y la conexión de impresora.
  • Versátil — compatible con una amplia gama de accesorios intercambiables.
Especificaciones
Exactitud de absorbancia ± 0,01 A a absorbancia 1,0
Intervalo de absorbencia −de 0,3 a +2,5 A
Certificaciones/conformidad CE
Color Negro
Concentración Desde -300 hasta 9999
Conexiones 2 USB-A, 1 USB-B, Ethernet RJ45
Tipo de detector Fotodiodo de silicio
Pantalla Pantalla táctil
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 50 x 28 x 15,6 cm
Fuente de luz Halógeno de tungsteno
Ancho de banda espectral 5 nm
Tipo Espectrofotómetro
Tensión 100/240 V
Wavelength Range De 320 nm a 1000 nm
Hertz 50/60 Hz
Incluye 10 GB de memoria
Diseño óptico Individual
Intervalo fotométrico De 0 a 199,9 %T
Luz difusa < 0,5 % a 340 nm
Exactitud de la longitud de onda ± 2 nm
Repetibilidad de longitud de onda ± 0,5 nm
Mostrar más Mostrar menos
Cree ya una cuenta gratuita en CPLive.coleparmer.com para aprovechar el almacenamiento de datos ilimitado y compartir su valioso trabajo con colegas de su laboratorio o de todo el mundo.