Learn More
Jenway™ Medidores de sobremesa
Código de producto. 12766965
Click to view available options
Salidas:
Analógico y RS232
Analógico, RS232 e IrDA
Analógico, RS232, interfaz IrDA
Fuente de alimentación:
Reino Unido
UE
Tipo de sonda:
ATC
Conductividad
O2D
O3D
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 12766965
Marca: Jenway™ 3544008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este versátil medidor de sobremesa para una gran variedad de aplicaciones. Los medidores de sobremesa Jenway™ son ideales para análisis rutinarios.
El 4510 es un medidor de conductividad de sobremesa fácil de usar con la flexibilidad necesaria para satisfacer la gama más amplia de requisitos del usuario. Para aplicaciones donde se requiere la mayor exactitud, el 4510 cuenta con reconocimiento automático del estándar de conductividad y detección de criterio de valoración. Las opciones de configuración incluyen constante de celda, coeficiente de temperatura y temperatura de referencia. El instrumento puede almacenar hasta 32 lecturas, que también se pueden enviar a una impresora o transferir al ordenador a través de DataWay y la interfaz RS232.
  • Visualización simultánea de temperatura y TDS o conductividad
  • Selección automática del intervalo para obtener la mejor resolución
  • Calibración mediante constante de celda o soluciones estándar
  • Reconocimiento del estándar automático
  • Almacenamiento de hasta 32 resultados
  • Enlace RS232 bidireccional a la impresora o al PC
El 4520 es un medidor de conductividad de alta especificación con una serie de modos de medición. El 4520 medidor de laboratorio ofrece modos de conductividad/resistividad/TDS/salinidad y temperatura y proporciona precisión adicional con calibración de conductividad de 1, 2, o 3 puntos o en el amplio intervalo de medición de 0 a 19,99S. El modo 'agua pura' exclusivo garantiza la precisión óptima para esta difícil aplicación.
  • Modos de conductividad, resistividad, TDS y salinidad
  • Modo de agua pura especial para mediciones de conductividad ultrabaja
  • Almacenamiento de 500 resultados con registrador de datos integrado
  • Enlace de datos por infrarrojos (IrDA) para la conexión a la impresora y enlace RS232 para conectarse a la impresora o PC a través del software DataWay
Especificaciones
Salidas Analógico, RS232, interfaz IrDA
Exactitud (TDS) ± 0,5 %± 2 dígitos
Puntos de calibración De 1 a 3
Tipo de pantalla LCD (retroiluminada 1/8 VGA)
Intervalo (conductividad) De 0 a 19,99 s
Intervalo (TDS) De 0 a 1999 g/l
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 a 100 grados C ATC/manual
Para utilizar con (aplicación) mediciones de laboratorio de alta especificación, mediciones de conductividad ultrabaja con modo de agua pura
Incluye sonda de conductividad de vidrio con ATC (K=1), soporte para electrodos y fuente de alimentación para el Reino Unido
Tipo de función de registro registrador de datos integrado que almacena 500 lecturas
Modelo 4520
Fuente de alimentación Reino Unido
Tipo de sonda Conductividad
Tipo de producto Medidor de conductividad/TDS/temperatura
Resolución (conductividad) De 0,01 uS a 0,01 S
Resolución (TDS) De 0,01 mg/l a 1 g/l
Exactitud de temperatura ± 0,5 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Longitud (métrico) 210 mm
Anchura (métrico) 250 mm
Altura (métrico) 55 mm
Peso (métrico) 850 g
Requisitos eléctricos 9 V CA ±10 % a 50/60 Hz
Tensión 9 V
Frecuencia 50/60Hz