Learn More
Jenway™ Medidores de sobremesa
Click to view available options
Salidas:
Analógico y RS232
Analógico, RS232 e IrDA
Analógico, RS232, interfaz IrDA
Fuente de alimentación:
Reino Unido
UE
Tipo de sonda:
ATC
Conductividad
O2D
O3D
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
El 3510 es un medidor de pH, mV y temperatura versátil que es fácil de usar, ideal para análisis rutinarios. Con una resolución de hasta tres decimales y una selección de hasta tres puntos de calibración, el 3510 proporciona al usuario una flexibilidad adicional cuando se precisa un rendimiento mejorado. Se puede utilizar una selección de tampones de calibración de pH de acuerdo con los estándares DIN, JIS y NIST para la calibración automática, así como valores de tampón introducidos manualmente. El medidor de pH también tiene la capacidad de almacenar hasta 32 resultados.
El 3520 es un medidor de pH/mV dinámico, lo que lo convierte en un medidor apto para la gama más amplia de aplicaciones basadas en investigación, laboratorio general, control de calidad y GLP. El medidor de pH/mV 3520 ofrece especificaciones de grado de investigación con una amplia gama de características y funciones. El registrador de datos integrado puede almacenar, imprimir o generar lecturas basadas en una amplia gama de opciones de disparo, lo que hace que este modelo sea adecuado para monitorizar y controlar los niveles de pH.
El 4510 es un medidor de conductividad de sobremesa fácil de usar con la flexibilidad necesaria para satisfacer la gama más amplia de requisitos del usuario. Para aplicaciones donde se requiere la mayor exactitud, el 4510 cuenta con reconocimiento automático del estándar de conductividad y detección de criterio de valoración. Las opciones de configuración incluyen constante de celda, coeficiente de temperatura y temperatura de referencia. El instrumento puede almacenar hasta 32 lecturas, que también se pueden enviar a una impresora o transferir al ordenador a través de DataWay y la interfaz RS232.
El 4520 es un medidor de conductividad de alta especificación con una serie de modos de medición. El 4520 medidor de laboratorio ofrece modos de conductividad/resistividad/TDS/salinidad y temperatura y proporciona precisión adicional con calibración de conductividad de 1, 2, o 3 puntos o en el amplio intervalo de medición de 0 a 19,99S. El modo 'agua pura' exclusivo garantiza la precisión óptima para esta difícil aplicación.
- Lectura simultánea del pH y de la temperatura
- Resolución de pH con tres cifras decimales
- Calibración de uno, dos o tres puntos
- Selección automática o manual de tampones
- Los estándares de tampón DIN, JIS y NIST se pueden utilizar para la calibración automática
- Almacenamiento de hasta 32 resultados
- Conexión RS232a la impresora o al PC a través de DataWay
El 3520 es un medidor de pH/mV dinámico, lo que lo convierte en un medidor apto para la gama más amplia de aplicaciones basadas en investigación, laboratorio general, control de calidad y GLP. El medidor de pH/mV 3520 ofrece especificaciones de grado de investigación con una amplia gama de características y funciones. El registrador de datos integrado puede almacenar, imprimir o generar lecturas basadas en una amplia gama de opciones de disparo, lo que hace que este modelo sea adecuado para monitorizar y controlar los niveles de pH.
- Ideal para el control de calidad y las aplicaciones GLP
- Resolución de hasta tres decimales
- Calibración de ph de 1, 2 o 3 puntos
- Selección automática o manual de tampones
- Disponible en múltiples idiomas
- Almacenamiento de hasta 500 resultados
- Conexión RS232 a impresora o PC o comunicación por infrarrojos (IrDA)
El 4510 es un medidor de conductividad de sobremesa fácil de usar con la flexibilidad necesaria para satisfacer la gama más amplia de requisitos del usuario. Para aplicaciones donde se requiere la mayor exactitud, el 4510 cuenta con reconocimiento automático del estándar de conductividad y detección de criterio de valoración. Las opciones de configuración incluyen constante de celda, coeficiente de temperatura y temperatura de referencia. El instrumento puede almacenar hasta 32 lecturas, que también se pueden enviar a una impresora o transferir al ordenador a través de DataWay y la interfaz RS232.
- Visualización simultánea de temperatura y TDS o conductividad
- Selección automática del intervalo para obtener la mejor resolución
- Calibración mediante constante de celda o soluciones estándar
- Reconocimiento del estándar automático
- Almacenamiento de hasta 32 resultados
- Enlace RS232 bidireccional a la impresora o al PC
El 4520 es un medidor de conductividad de alta especificación con una serie de modos de medición. El 4520 medidor de laboratorio ofrece modos de conductividad/resistividad/TDS/salinidad y temperatura y proporciona precisión adicional con calibración de conductividad de 1, 2, o 3 puntos o en el amplio intervalo de medición de 0 a 19,99S. El modo 'agua pura' exclusivo garantiza la precisión óptima para esta difícil aplicación.
- Modos de conductividad, resistividad, TDS y salinidad
- Modo de agua pura especial para mediciones de conductividad ultrabaja
- Almacenamiento de 500 resultados con registrador de datos integrado
- Enlace de datos por infrarrojos (IrDA) para la conexión a la impresora y enlace RS232 para conectarse a la impresora o PC a través del software DataWay
Especificaciones
Especificaciones
| Salidas | Analógico, RS232 e IrDA |
| Tipo de pantalla | LCD (retroiluminada 1/8 VGA) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 a 60 grados C ATC/manual |
| Para utilizar con (aplicación) | investigación en piscicultura/cría, acuicultura, análisis ambiental, control de la contaminación y gestión de efluentes |
| Incluye | registro de datos,DO2 sonda con ATC, soporte de electrodos, 3 membranas, solución de llenado de KCI, sales de calibración de sero, casquillo adaptador y fuente de alimentación para el Reino Unido |
| Tipo de función de registro | Almacenamiento de 250 lecturas y 20 juegos de BOD (10 muestras/conjunto) |
| Modelo | 9500 |
| Fuente de alimentación | Reino Unido |
| Tipo de sonda | O2D |
| Tipo de producto | Medidor de temperatura de oxígeno disuelto |
| Mostrar más |