Learn More
Patrón de fotometría de llama Jenway™ 1000 ppm de sodio Código de producto.: 11485079
Patrón de fotometría de llama Jenway™ 1000 ppm de sodio
Código de producto. 11485079
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Código de producto. 11485079
Marca: Jenway 9995939
Especificaciones
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
Concentración 1000 ppm
Color Incolora
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Solubilidad Completamente miscible en agua
Título del producto
Patrón de fotometría de llama Jenway™ 1000 ppm de sodio >