Learn More
Patrón de fotometría de llama Jenway™ 120mmol/L de sodio, 2mmol/L de potasio
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Specifications
Specifications
Cantidad | 500 mL |
Forma física | Líquido |
Concentración | 120m mol/L Sodium, 2m mol/L Potassium |
Color | Incolora |
Punto de fusión | 0°C |
Punto de ebullición | 100°C |
Solubilidad | Completamente miscible en agua |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Patrón de fotometría de llama Jenway™ 120mmol/L de sodio, 2mmol/L de potasio >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction