Learn More
Patrón de fotometría de llama Jenway™ 160 mmol/l de sodio, 8mmol/L de potasio
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 500 mL |
Presión de vapor | 23hPa |
Forma física | Líquido |
Concentración | 160m mol/L Sodium, 8m mol/L Potassium |
Punto de fusión | 0°C |
Punto de ebullición | 100°C |
Solubilidad | Completamente miscible en agua |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%
Título del producto
Patrón de fotometría de llama Jenway™ 160 mmol/l de sodio, 8mmol/L de potasio >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido