Learn More
Jenway™ Sonda de conductividad con cuerpo de vidrio Jenway™
Se utiliza en combinación con medidores de conductividad Jenway™: 4510, 4520 y 3540. Las sondas de conductividad con cuerpo de vidrio Jenway™ se han diseñado para soluciones de conductividad de uso general, agua pura y conductividad baja.
347.00€ - 360.88€
Especificaciones
Tipo | Células de conductividad |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Conductímetros 4510, 4210 y 3540 |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
Diámetro del cuerpo (métrico) | 12 mm |
Longitud (métrico) | 120 mm |
Código de producto | Marca | Intervalos de medición | Constante de celda | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalos de medición | Constante de celda | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11420509
|
Jenway™
99959-64 |
De 0 a 500 ms/cm | 0,1 ± 20 % | Para mediciones de soluciones de baja conductividad y agua pura |
347.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11410509
|
Jenway™
99968-36 |
De 0 a 150 ms/cm | 1 ± 10 % | Medición de conductividad de uso general para controles de calidad precisos y aplicaciones de investigación. |
360.88€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Para su uso con medidores de conductividad Jenway™: 4510, 4520 y 3540
- Con cuerpo de vidrio
- Chapado en platino
Especificaciones
Células de conductividad | |
De 0 °C a 100 °C | |
120 mm | |
Cuerpo de vidrio, placa de platino |
Conductímetros 4510, 4210 y 3540 | |
12 mm | |
1 m | |
Conductividad |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Jenway™ Sonda de conductividad con cuerpo de vidrio Jenway™