Learn More
Jenway™ Espectrofotómetro de microvolumen Genova Nano
Mide pequeños volúmenes de muestra de hasta 0,5 μl con un alto grado de precisión, reproducibilidad y velocidad. El espectrofotómetro de microvolumen Jenway™ Genova Nano es ideal para mediciones de ADN, ARN y proteínas y puede detectar concentraciones de ADN tan bajas como 2 ng/μl.
Marca:  Jenway™ 83070-02
6661.38 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Código de producto. 13158796
  • 7485.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El Genova Nano mide pequeños volúmenes de muestra de hasta 0,5 μl con un alto grado de precisión, reproducibilidad y velocidad. Es ideal para mediciones de ADN, ARN y proteínas y puede detectar concentraciones de ADN tan bajas como 2 ng/μl. Este espectrofotómetro tiene la capacidad de medir pequeños volúmenes de muestra, lo que conserva muestras valiosas, reduce la necesidad de diluciones y elimina el uso de cubetas. La limpieza es rápida y sencilla; al limpiar los cabezales de lectura con un paño de microfibra se eliminan todos los restos de la muestra, lo que permite un cambio más rápido entre las muestras y, por tanto, aumenta el rendimiento de la muestra.
  • Preprogramado para análisis de ADN/ARN
  • Análisis de pureza de ADN en todo el intervalo de longitud de onda
  • Métodos de proteínas preprogramados
  • Modo de medición OD 600
  • Solo se necesita un volumen de muestra de 0,5 μl.
  • Lámpara de xenón que funciona con solo pulsar un botón
  • Fácil y rápido de limpiar
  • Tiempo de medición corto
  • Conserva muestras valiosas
  • Garantía de tres años, incluida la lámpara de xenón
  • Funciones estándar del espectrofotómetro
  • Software controlado por iconos
  • Tamaño reducido
  • Guarde los métodos y resultados en un dispositivo de memoria USB
Especificaciones
Specifications
± 2 % a 260 nm
400 mm
Microvolumen
Espectrofotómetro
220 mm
3 años
7,7 kg
De 15 a 125 A (equivalente a 10 mm)
Xenón
5 nm
De 198 nm a 1000 nm
<6,5 s
± 2 nm
275 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Videos
  • Jenway - Genova Nano spectrophotometer
    The Genova Nano micro-volume spectrophotometer measures small sample volumes as low as 0.5µL with a high degree of accuracy, reproducibility and speed.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Jenway Genova Nano spectrophotometer
    SDS
    Documents
    Documents
    Certificates
    Special Offers
    Special Offers
    Product Content Correction
    Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
    Product Title
    Jenway™ Espectrofotómetro de microvolumen Genova Nano > Altura: 220mm
    By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
    Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.