Learn More
Jenway™ Espectrofotómetro de haz único UV/Visible modelo 7315
Código de producto. 15179702
Change view
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro UV-Vis
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipo unitSize
15179702 Espectrofotómetro UV-Vis 1 PCS
1 options
Código de producto. 15179702
Marca: Jenway™ 731501
Cuenta con un puerto USB de fácil acceso en la parte delantera de la unidad que permite que los resultados se guarden directamente en una memoria USB. El espectrofotómetro de un solo haz UV/visible Jenway™ modelo 7315 con funciones de seguridad mejoradas permite el bloqueo de la configuración y los métodos para evitar cambios no autorizados en la configuración del instrumento y los parámetros del método.
Los espectrofotómetros de la serie 73 de Jenway utilizan software basado en iconos y tienen un sistema de navegación mejorado para un uso intuitivo y sencillo. La gama incluye dos modelos básicos, 7300 y 7305, y dos modelos avanzados, 7310 y 7315. Los modelos 7310 y 7315 incluyen modos de medición para absorbancia, % de transmitancia, concentración, exploración espectral, cinética y cuantificación. Los modelos avanzados incluyen además un puerto USB de fácil acceso en la parte delantera de la unidad que permite que los resultados se guarden directamente en una memoria USB para facilitar la transferencia de datos. Estos modelos también pueden almacenar hasta 240 métodos, que se pueden copiar de una unidad a otra mediante USB. Los modelos 7310 y 7315 cuentan con funciones de seguridad mejoradas que permiten el bloqueo de la configuración y de los métodos para evitar cambios no autorizados en la configuración del instrumento y los parámetros del método. La página de inicio también se puede personalizar y permite la restricción de modos, una característica ideal para laboratorios de formación. Los espectrofotómetros de la serie 73 están cubiertos por una garantía de tres años que incluye la lámpara de xenón.
  • Software controlado por iconos
  • Almacenamiento de resultados y métodos en dispositivo USB
  • Capacidades de autorregistro
  • Lámpara de xenón que funciona con solo pulsar un botón (7315)
  • Garantía de tres años, incluida la lámpara de xenón
  • Amplia gama de accesorios disponibles
  • Intervalo de longitud de onda: 198 a 1000 nm
  • Fuente de luz: Lámpara de xenón
  • Resolución: 1 mm
  • Precisión: ± 2 nm
  • Repetibilidad: ±0.5nm
  • Ancho de banda espectral: 5 nm
  • Transmitancia fotométrica: De 0 a 199,9 % menos
  • Absorbancia fotométrica: Desde -0,300 hasta 2.500
  • Exactitud fotométrica: ± 1% offT, ± 0,01 Abs a 1000 de absorbancia
  • Resolución fotométrica: 0,1 % offT, 0,001 A
Especificaciones
Concentración De – 300 a 9999
Fuente de luz Xenón
Ancho de banda espectral 5 nm
Tipo Espectrofotómetro UV-Vis
Wavelength Range De 320 nm a 1000 nm
Diseño óptico Haz único
Resolución 1 nm
Garantía 3 años
Exactitud de la longitud de onda ± 2 nm