Learn More
Jenway™ Electrodos de pH
Click to view available options
Longitud (métrico):
40 mm
90 mm
120 mm
120 mm
150 mm
Tipos de conector:
BNC
BNC/8 pines mini-DIN
Conector resistente al agua 3150/3205
S7
Tapón de 2 mm
Diámetro (métrico):
4,5 mm
6 mm
6 mm
12 mm
Material:
Epoxi
Vidrio
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Alcanzan rápidamente el equilibrio
- Tiempos de respuesta considerablemente reducidos
- Reproducibilidad mucho mayor
- Deriva a largo plazo reducida considerablemente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Tipo | Combinación rellenable para ciencias de la vida con extremo de perilla |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 6 × 150 mm (Diám. × L) |
| Para utilizar con (aplicación) | medición de muestras en tubos de ensayo y recipientes Eppendorf |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |