Learn More
Jenway™ Electrodo de temperatura y pH Jenway™
Los electrodos de temperatura de pH Jenway™ se utilizan junto con los medidores de pH Jenway™ – 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 y 4330.
145.87€ - 239.00€
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Diámetro (métrico) 12 mm
Dimensiones (L x An) 12 diám x 120 mm long.
Tipo Combinación
Longitud (métrico) 120 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (aplicación) Material Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (aplicación) Material Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
11420499
Ver documentos Detalles de la promoción
Jenway™
99960-43
Mediciones de extractos de alimentos y placas de agar, el cabezal plano lo hace ideal para mediciones de superficie Epoxi Extremo tipo plano
239.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11440479
Ver documentos Detalles de la promoción
Jenway™
99960-35
Medición de pH de uso general para controles de calidad precisos y aplicaciones de investigación. Vidrio Extremo tipo perilla
145.87€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se utiliza en combinación con los medidores de pH Jenway™ – 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 y 4330.
  • Tipo de combinación
  • Rellenable
  • Tipo de referencia: AgCl
  • Isopotencial: 0 ± 20 mV
Especificaciones
Especificaciones
BNC
12 diám x 120 mm long.
120 mm
De 0 °C a 80 °C
12 mm
Combinación
De 0 a 14
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Jenway™ Electrodo de temperatura y pH Jenway™