Learn More
Invitrogen™ JetFlex™ Genomic DNA Purification Kit
El kit de purificación de ADN genómico JetFlex™ está diseñado para la purificación rápida y eficiente del ADN genómico (ADNg) de sangre, fluidos corporales (líquido amniótico, saliva, esperma, linfa), células de mamíferos, tejidos, tejidos vegetales, bacterias y levaduras.
Marca:  Invitrogen™ A30700
311.91 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.23900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15637878
  • 336.00€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Su tecnología de un solo tubo permite el aislamiento de ADNg sin ARN de alta calidad y alto peso molecular sin el uso de columnas de centrifugación de un colector de vacío.
Estas son algunas de las más importantes:
  • Procesamiento de grandes volúmenes de 2 ml de sangre completa u otro líquido corporal
  • Capaz de procesar:
    • 2 x 107 células de mamíferos
    • 10 mg de tejido
    • Cultivo bacteriano de 500 µl
    • 2 x 108 células/ml de cultivo de levadura
  • Protocolo simple que no requiere columnas o colectores de vacío
Especificaciones
Especificaciones
• 1 x 33 ml de tampón de lisis RBC, almacenar a temperatura ambiente
• 1 x 33 ml de tampón de lisis celular, almacenar a temperatura ambiente
• 1 x 17 ml de tampón PPT, almacenar a temperatura ambiente
• 1 x 8 ml de compactador de sedimentos, almacenar a temperatura ambiente
• 1 x 22 ml de tampón TE, almacenar (a temperatura ambiente
• 2 x 21 mg de proteinasa K (polvo liofilizado), almacenar de 2 °C a 8 °C
• 1 x 1,1 ml de RNasa A, almacenar de 2 °C a 8 °C)
Centrifugación de tubos
PCR en tiempo real, PCR
100 preparaciones
Kit de purificación de ADN genómico
Temperatura ambiente
Columna de centrifugación
Sangre, Muestras bucales, Células, Muestras líquidas (p. ej., suero)
No compatible con alto rendimiento
JetFlex™
100 preparaciones
ADN genómico
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.