Learn More
Invitrogen™ JetQuick™ Blood and Cell Culture DNA Midiprep Kit
El kit de mesopreparación de ADN para cultivo celular y de sangre JetQuick™ está diseñado para la purificación rápida y eficiente del ADN genómico (ADNg) de sangre, fluidos corporales (líquido amniótico, saliva, esperma, linfa) y células de mamíferos.
Marca: Invitrogen™ A30704
Descripción
Utiliza tecnología basada en membrana de sílice que permite el aislamiento de ADN de 20 a 50 kb, que es adecuado para una amplia gama de aplicaciones posteriores, incluyendo PCR, digestión de enzimas de restricción y Southern blotting.
Estas son algunas de las ventajas más importantes:
• Procesamiento de grandes volúmenes, hasta 3 ml de sangre o saliva
• Recuperación larga de ADN bicatenario (de 20 a 50 kb)
• Compatible con la centrifugación o un colector de vacío
El formato de mesopreparación permite el procesamiento de hasta 3 ml de sangre completa u otro fluido corporal. Se puede aislar ADN de hasta 1 x 108 células de mamíferos. El ADN purificado está listo para el análisis posterior.
Especificaciones
• 1 x 165 ml de tampón K1, almacenar a temperatura ambiente • 2 x 87 ml de tampón K2, almacenar a temperatura ambiente • 2 x 124 ml de tampón KX, almacenar a temperatura ambiente • 1 x 110 ml de tampón de elución, almacenar (a temperatura ambiente • 4 x 1,3 ml de ARNasa A, almacene de 2 °C a 8 °C • 1 x 320 mg de proteasa [polvo liofilizado], almacene de 2 °C a 8 °C • 10 bolsas de columna de centrifugación [5 columnas/bolsa]) |
|
Columna de centrifugación | |
Sangre, Células | |
No compatible con alto rendimiento | |
JetQuick™ | |
50 preparaciones | |
ADN genómico |
Kit | |
Midi | |
PCR en tiempo real, PCR | |
50 preparaciones | |
Kit de ADN para hemocultivo y cultivo celular | |
Temperatura ambiente |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2775411 | Certificado de análisis | 01/08/2023 | A30704 |
2775414 | Certificado de análisis | 01/08/2023 | A30704 |
2737919 | Certificado de análisis | 07/06/2023 | A30704 |
2697361 | Certificado de análisis | 05/04/2023 | A30704 |
2619157 | Certificado de análisis | 09/01/2023 | A30704 |