Learn More
JNJ 10191584 maleate, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18075572
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Selective H4 receptor antagonist; orally active
Highly selective histamine H4 receptor silent antagonist; binds with high affinity to the human H4 receptor (Ki = 26 nM). > 540-fold selective over the H3 receptor (Ki = 14.1 μM). Inhibits mast cell and eosinophil chemotaxis in vitro with IC50 values of 138 and 530 nM respectively. Orally active in vivo.
CAS 869497-75-6
Fórmula molecular C17H21ClN4O5
Peso molecular (g/mol) 396.83
Número MDL MFCD09878266
Clave InChI BODOIXYJOORQBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo jnj 10191584 maleate
PubChem CID 77519402
Nombre IUPAC 6-chloro-2-(4-methylpiperazine-1-carbonyl)-1H-1,3-benzodiazole; formic acid; prop-2-enoic acid
SMILES OC=O.OC(=O)C=C.CN1CCN(CC1)C(=O)C1=NC2=CC=C(Cl)C=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ 10191584 maleate
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.81
Porcentaje de pureza >99%