Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Jordan (Ruffneck)
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- S1P-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones secas.
- Estrutura Denim/Nobuck
- Suela GripForce™ Easy Twist
- 3M™ Bandas reflectantes
- Certificación ESD
- El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver proporciona unos pies más secos y frescos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Azul |
| Diseñar | Jordan (Ruffneck) |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Denim, Nobuck |
| Tamaño | 46 |
| Material del dedo del pie | Compuesto |