Learn More
Emma Safety Footwear Jordan S1P Denim Shoe
The Jordan is a street inspired safety boot. Its unique heel design is highly supportive and ideal for climbing pallets, ladders and in and out of truck cabs - even when wet.
Marca: Emma Safety Footwear MM95054944
Detalles adicionales : Peso : 1.17900kg
Descripción
- Zapatos de seguridad S1P con suela para trabajar en condiciones secas
- Sin metal
- Jordan es una bota de seguridad inspirada en la calle. Su exclusivo diseño de talón ofrece un gran apoyo y es ideal para subir palés, escaleras y entrar y salir de cabinas de camiones, incluso cuando están mojados.
- La plantilla protectora protege de objetos afilados como clavos y fragmentos de metal.
- Esta zapatilla con puntera de fibra de vidrio está acabada con un robusto tejido vaquero. Cordones DenimX con una historia. Hecho de vaqueros reciclados para nuestros zapatos de seguridad circulares.
- Industrias:
- Transporte y logística
- Componentes electrónicos
- Fabricación
Especificaciones
ISO 20345:2011 | |
Azul | |
Denim | |
Denim, Nobuck | |
Anchura estándar | |
Zapato de seguridad |
Cordones | |
Logística y transporte, electrónica, fabricación | |
Hydro-Tec antibacteriano | |
44 | |
Alto |