Learn More
Kartell™ Bidones de medición de perfil largo de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3000 ml
Descripción
- La práctica boquilla y el asa integrales permiten dispensar fácilmente
- Esterilizable en autoclave
- Adecuado para productos alimenticios
- La forma alta ahorra espacio en el laboratorio
Especificaciones
Capacidad | 3000 ml |
Diámetro (métrico) | 172 mm |
Altura (métrico) | 240 mm |
Tipo de producto | Bidón medidor |
Capacidad (métrico) | 3000 ml |
Color | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
Formulario | Perfil alto |
Material | Polipropileno |
Graduaciones | 50/1 ml |