Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Jumbo
Código de producto. 10440191 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
390 mL
650 mL
880 mL
910 mL
1700 mL
2900 mL
Dimensiones (L x An):
85 x 5 cm
150 x 5 cm
250 x 5 cm
250 x 50 cm
Material:
Aluminio
Aluminio, PTFE
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10440191
Marca: Buerkle™ 53191085
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El muestreador Buerkle™ Jumbo es ideal para cereales gruesos. Con un tubo interior abierto y un gran volumen de muestreo, para realizar muestreos de todas las capas de la muestra o con cámaras de muestreo separadas por separadores de PTFE para un muestreo multipunto de varias profundidades de muestreo predeterminadas.
  • Aluminio o aluminio/PTFE
  • El espacio más pequeño posible entre el tubo interior y el exterior
  • Fácil limpieza, punta extraíble
  • 50 mm de diámetro
  • Materiales ultrapuros
  • Excelente procesamiento, modelo robusto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras Jumbo
Material Aluminio
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye 3 cámaras, tubo interior abierto
Tipo de mango Forma de T
Capacidad (imperial) 29,76 oz
Capacidad (métrico) 880 mL
Certificaciones/conformidad DIN
Para utilizar con (aplicación) Para muestras de todas las capas a través de todas las capas de la muestra, productos alimenticios
Dimensiones (L x An) 85 x 5 cm
Longitud (métrico) 850 mm