Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Jumbo
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
390 mL
650 mL
880 mL
910 mL
1700 mL
2900 mL
Dimensiones (L x An):
85 x 5 cm
150 x 5 cm
250 x 5 cm
250 x 50 cm
Material:
Aluminio
Aluminio, PTFE
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Descripción
- Aluminio o aluminio/PTFE
- El espacio más pequeño posible entre el tubo interior y el exterior
- Fácil limpieza, punta extraíble
- 50 mm de diámetro
- Materiales ultrapuros
- Excelente procesamiento, modelo robusto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras Jumbo |
| Material | Aluminio, PTFE |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Incluye | 7 cámaras cerradas |
| Tipo de mango | Forma de T |
| Capacidad (imperial) | 30,7 oz |
| Capacidad (métrico) | 910 mL |
| Tamaño | Gigante |
| Certificaciones/conformidad | DIN |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para cereales gruesos y grandes cantidades, alimentos |
| Mostrar más |