Learn More
Trajan™ Jumbo Syringe
Hold and dispense large gas volumes. Lightweight and ideal for medical equipment calibration.
785.00€ - 1320.00€
Especificaciones
Material | Acrylic, Acrílico (cuerpo) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para la calibración de equipos médicos, como respiradores y espirómetros, y para la acumulación y toma de muestras de aire |
Tipo de producto | Jeringa Jumbo |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10751042
|
Trajan™
009920 |
1 l |
800.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10300811
|
Trajan™
009910 |
500 ml |
785.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10045470
|
Trajan™
009930 |
2 ml |
1320.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Mantenga y dispense grandes volúmenes de gas.Ligero e ideal para la calibración de equipos médicos.
- Designed for holding and dispensing large volumes of gas
- Heavy duty acrylic barrels
- Easy access to sample for the addition of standards or removal of subsample via secondary port
- Plunger stem can be unscrewed for ease of transportation and storage
- Ideal for calibration of medical equipment such as respirators and spirometers, and for stack and air sampling.
Especificaciones
Acrylic, Acrílico (cuerpo) | |
Para la calibración de equipos médicos, como respiradores y espirómetros, y para la acumulación y toma de muestras de aire | |
Jeringa Jumbo |