Learn More
Applied Biosystems™ Placa de calibración espectral del tinte JUN™ para qPCR multiplexada, 96 pocillos
La placa se utiliza para™ la calibración espectral de colorante JUN de sus™™™™ sistemas 7500, VIIa 7, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 7 Flex y QuantStudio 12K Flex RT-PCR con un bloque de 96 pocillos.
Marca:  Applied Biosystems™ A24737
102.85 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15880843
  • 187.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones de uso completas. Las formulaciones de los tintes mejorarán los resultados gracias a la multiplexación, ya que se representan con mayor precisión los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Sistema 7500, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7
PCR en tiempo real (PCRq)
Calibración espectral
JUN™, JUN™
Placa de calibración espectral de colorantes
1 Plate
qPCR, RT-PCR