Learn More
Justrite™ Cables antiestáticos con conectores finales
Evita la ignición por chispas resultantes del movimiento de líquidos inflamables
Marca:  Justrite™ 08497
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12903455
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Elija entre cable flexible o aislado.
  • Cable flexible formado por cable de aeronaves de trenzado múltiple reforzado con acero recubierto de zinc
  • Cable aislado formado por cable de cobre de trenzado múltiple con recubrimiento resistente a la electricidad de poliuretano negro
  • Las longitudes de cable de conexión a tierra estándar son 1 y 3 m; cuando se precisen longitudes mayores, utilice varios cables con extremos terminales de 0,63 cm (0,25 pulg) (n.º de cat. 17-985-90G o 17-985-90J) atornillados juntos
† Enrollado.
Compliance
Cumplen las normas de la OSHA y los códigos de seguridad locales que requieren recipientes con conexión a tierra durante la transferencia de líquidos y bidones conectados a una toma de tierra.
Especificaciones
Especificaciones
Alambre
Conectores finales: Pinzas de mano y terminal de 0,63 cm (0,25 pulg)
304,8cm
Cobre, poliuretano
120 in