Learn More
Justrite™ Armario de seguridad para productos corrosivos de madera laminada
Safely storing nitrics, dichlorics, phenols, and other highly corrosive acids is important to workers. Justrite Wood Laminate Safety Cabinets allow corrosives to be placed out of harms way.
1200.00€ - 2460.00€
Especificaciones
Color | Azul real |
---|---|
Material | Madera |
Tipo de producto | Armario de almacenamiento de productos corrosivos y ácidos |
Modelo de puerta | Cierre manual |
Incluye | Niveladores de patas ajustables, etiquetas reflectantes Haz-Alert™ y juego de doble llave para seguridad |
Includes: Niveladores de patas ajustables, etiquetas reflectantes Haz-Alert™ y juego de doble llave para seguridad.
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Dimensiones interiores (F x An x Al) | N.º de estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Dimensiones interiores (F x An x Al) | N.º de estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11914957
|
Justrite™
24120 |
6 frascos de 2,5 ml | 15,28 x 22,48 x 19,44 pulg (38,8 x 57,1 x 49,4cm) | Ninguno |
1200.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11934957
|
Justrite™
24150 |
49 frascos de 2,5 ml | 17,11 x 40,48 x 54,51 pulg (43,5 x 102,8 x 138,5cm) | 2 | N/A | ||||
11924957
|
Justrite™
24140 |
36 frascos de 2,5 ml | 53 x 87,6 x 74,9 cm | 1 |
2460.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Es importante para los trabajadores almacenar de forma segura compuestos nítricos, diclóricos, fenoles y otros ácidos altamente corrosivos.Las cabinas de seguridad de madera laminada Justrite permiten que los productos corrosivos se coloquen fuera de peligro.
- Duraderas y muy resistentes a productos químicos
- Fabricadas con un tablero de partículas de 1.9 cm (0.75 pulg) revestido interna y externamente con un laminado resistente a productos químicos: las piezas metálicas internas no sufren corrosión
- Con puertas correderas dobles
- Modelo 17-985-62:— Ideal para fácil acceso como armario de sobremesa; capacidad para hasta seis frascos de 2.5 l y puertas correderas sin bloqueo
- Modelo 17-985-64A: Parte superior de polietileno de alta densidad con reborde curvado ligeramente elevado que contiene los derrames y facilita la limpieza
- Modelo 17-985-64B: Aptos para trabajos de almacenamiento grandes y colocación en suelo
Especificaciones
Azul real | |
Armario de almacenamiento de productos corrosivos y ácidos | |
Niveladores de patas ajustables, etiquetas reflectantes Haz-Alert™ y juego de doble llave para seguridad |
Madera | |
Cierre manual | |
2 |