Learn More
Justrite™ Bidones de seguridad prefabricados con desconexión rápida
Click to view available options
Capacidad (imperial):
1 gal
2 gal
5 gal
Diámetro exterior (métrico):
19,7 cm
30,5 cm
Altura (métrico):
32,4 cm
37,5 cm
50,8 cm
Incluye:
Conectores de acero inoxidable
Conectores de acero inoxidable/polipropileno
Conectores de polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para la recopilación continua de flujo de residuos de HPLC
El recipiente de polietileno con sistema de desconexión rápida permite acumular residuos líquidos sin usar las manos para ofrecer la máxima protección contra productos químicos. Adecuado para métodos de residuos de HPLC alimentados por bomba o flujo por gravedad.
- Permite un flujo libre del líquido desde la fuente externa al recipiente de residuos de polietileno con aprobación FM
- Dos conectores acomodan tubos con un diámetro de 0,6 a 1,0 cm
- Tecnología de alivio de la presión integrada que evita el exceso de presión en temperaturas extremas
- Color blanco translúcido para facilitar la detección del nivel de líquido
- Disponible con conector de acero inoxidable con juntas tóricas de PTFE o conector de polipropileno económico con juntas tóricas de EPDM
Información de órdenes
- Tubos no suministrados con recipientes. Póngase en contacto con su representante de atención al cliente de Fisher Scientific en 1-800-772-6733 para solicitar un racor de acero inoxidable de repuesto (n.º de cat. 19-160-367), filtro de repuesto para racores de acero inoxidable (19-052-373) o filtro de repuesto para racores de polipropileno (19-052-372).
- Los filtros opcionales de carbono o coalescentes de dos fases encajan a presión en el racor de desconexión rápida para minimizar los olores al capturar el 99 % de las partículas líquidas en vapores gaseosos; disponible por separado (19-052-373 para racores de acero inoxidable y 19-052-371 para racores de polipropileno).
Certifications
Con aprobación FM.
Compliance
Cumple con los requisitos de OSHA y EPA.
† Recipiente con forma ovalada.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 19 L |
| Certificaciones/conformidad | FM, OSHA, EPA |
| Diámetro exterior (métrico) | 30,5 cm |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 in |
| Capacidad (imperial) | 5 gal |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 50,8 cm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 9,3 cm |
| Incluye | Conectores de acero inoxidable/polipropileno |
| Mostrar más |