Learn More
Justrite™ Cajas de almacenamiento de documentos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
1,62 x 8,75 x 11,5 in (4,1 x 22,2 x 29,2 cm)
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
Caja hermética de polietileno de alta densidad (HDPE) alta resistencia química, no se corroe
• Limpieza fácil
• Caja
• Limpieza fácil
• Caja
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Abertura superior media |
| Tipo de producto | Caja de almacenamiento de documentos |
| Color | Rojo |
| Material | Polietileno |
| Incluye | Paquete de etiquetas con 2 etiquetas en blanco, etiquetas impresas SDS y manual de instrucciones |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para tener los papeles importantes a mano mientras los protege de la humedad y la suciedad |
| Certificaciones/conformidad | Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 1,62 x 8,75 x 11,5 in (4,1 x 22,2 x 29,2 cm) |
| Altura (imperial) | 12,5 in |
| Altura (imperial) interior | 11,5 in |
| Mostrar más |