Learn More
Justrite™ Accesorio de rampa para centro de acumulación EcoPolyBlend™
Código de producto. 12931415
Click to view available options
Material:
Polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12931415
Marca: Justrite™ 28687
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrece una mayor comodidad al cargar y descargar.
  • Coloque la rampa en cualquier lugar de los centros de acumulación, tamaño para 2 bidones o más grandes.
  • Cargue y descargue bidones pesados con facilidad.
  • Las nervaduras antideslizantes proporcionan la máxima seguridad.
  • Diámetro externo: 1,2 m × 0,8 m × 15,8 cm
  • 41 lb (19kg)
Especificaciones
Color Negro
Material Polietileno
Tipo Rampa
Para utilizar con (aplicación) Para centros de acumulación
Para utilizar con (equipo) 2 bidones
Capacidad portante (imperial) 1000 lb
Capacidad portante (métrico) 454 kg
Anchura (imperial) 48 in
Anchura (métrico) 121,9 cm
Altura (imperial) 6,25 in
Altura (métrico) 15,8 cm
Fondo (imperial) 33 in
Fondo (métrico) 83,8 cm
Peso (imperial) 41 lb
Peso (métrico) 18,5 kg