Learn More
Justrite™ Sistema de gestión de bidones EcoPolyBlend™
Código de producto. 12756065
Click to view available options
Tipo:
Estante dispensador
Módulo base de gestión de bidones
Módulo de apilado de gestión de bidones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12756065
Marca: Justrite™ 28669
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrece un diseño apilable para el ahorro de espacio.
La construcción de polietileno 100 % moldeada proporciona la máxima resistencia química, evitando la corrosión, el deterioro y las fugas
  • Almacena hasta cuatro bidones de 110 o 200 l
  • Almacena bidones de clase 1B o 1C inflamables y combustibles o líquidos no peligrosos
  • Consta de tres partes: un módulo base, un módulo de pila y una estantería dispensadora.
  • Los canales de bloqueo del bidón moldeados mantienen los bidones en su sitio.
Módulo base
  • Contiene dos bidones con una capacidad de carga total de 1388 kg
  • Se reubica fácilmente con una carretilla elevadora vacía.
  • El sumidero de contención de vista abierta de 250 l facilita la detección de cualquier derrame para una limpieza rápida
Módulo de apilado
  • Contiene dos bidones adicionales para duplicar la capacidad del sistema para una carga de 680 kg
  • Al almacenar bidones de 110 y 200 l, los bidones más pequeños deben colocarse en la parte superior del módulo de apilado
Estante dispensador
  • Se monta de forma segura en el módulo de apilado para una dispensación cómoda desde el nivel superior.
  • Tiene una capacidad de carga de 27 kg
Compliance
EPA, NFPA, OSHA, SPCC
Especificaciones
Certificaciones/conformidad SPCC, EPA, NFPA, OSHA
Color Negro
Material Polietileno
Tipo Módulo de apilado de gestión de bidones
Para utilizar con (aplicación) Para un almacenamiento, control positivo de derrames y dispensación de líquidos
Admite 4 bidones
Capacidad portante (imperial) 1500 lb
Capacidad portante (métrico) 680,4 kg
Anchura (imperial) 49 in
Anchura (métrico) 124,46 cm
Altura (imperial) 12 in
Altura (métrico) 30,4 cm
Fondo (imperial) 46 in
Fondo (métrico) 116,8 cm