Learn More
Justrite™ Palés de gama baja EcoPolyBlend™
Código de producto. p-4021125
Click to view available options
Fondo (imperial):
45 pulg
55 in
Admite:
2 bidones
4 bidones
Capacidad portante (imperial):
2500 lb
5000 lb
Peso (imperial):
68 lb
89 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11989395
Marca: Justrite™ 28672
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para operaciones de bombeo o actividades de recogida de residuos
  • El gran sumidero de gran tamaño en conformidad con las normas admite bidones, cubos y mucho más.
  • Las rejillas se retiran para facilitar la limpieza del sumidero.
  • Fabricado de polietileno 100 % reciclado
  • Altura de trabajo superbaja de 22,9 cm ergonómica y cómoda
Compliance
EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1, Código uniforme de seguridad contra incendios 60.3.2.10; Código Internacional de Incendios 2704.2.3; Prevención, Control y Contramedidas en Derrames (SPCC); NFPA 30 9.13.1 y OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad SPCC, EPA, NFPA, OSHA
Color Negro
Capacidad (imperial) 65 gal
Capacidad (métrico) 254 l
Material Polietileno
Tipo Plataforma de contención
Para utilizar con (aplicación) Operaciones de bombeo o actividades de recogida de residuos
Admite 2 bidones
Capacidad portante (imperial) 2500 lb
Capacidad portante (métrico) 1134 kg
Anchura (imperial) 55 in
Anchura (métrico) 139,7 cm
Altura (imperial) 9 pulg
Altura (métrico) 22,9 cm
Fondo (imperial) 45 pulg
Fondo (métrico) 114,3 cm
Peso (imperial) 68 lb
Peso (métrico) 31 kg