Learn More
Justrite™ Embudo de control de derrames EcoPolyBlend™
Click to view available options
Diámetro (métrico):
48,3 cm
53,3 cm
Tipo:
Embudo con tapa
Embudo de control de derrames
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Embudo de control de derrames
- Diseño festoneado y en pendiente para minimizar los derrames
- Fabricados en polietileno reciclado al 100 %
- Color: Negro
- Sumidero: 2,5 gal
- F × An: 53,34 × 8,25 cm
- Solo se puede colocar en el embudo 28680
- 100 % de contenido reciclado
- Color: Negro
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) |
| Color | Negro |
| Capacidad (imperial) | 2,5 gal |
| Capacidad (métrico) | 9 l |
| Material | Polietileno |
| Tipo | Embudo con tapa |
| Para utilizar con (aplicación) | Drenaje pasivo de latas de pintura, filtros, cubos y otros recipientes |
| Admite | Bidones de 208,2 l (55 galones) |
| Altura (imperial) | 3,25 in |
| Altura (métrico) | 8,3 cm |
| Mostrar más |