Learn More
Justrite™ Palés de control de vertidos EcoPolyBlend™
Código de producto. 11929385
Click to view available options
Capacidad (métrico):
28,4 l
250 l
276 l
Color:
Negro
Altura (métrico):
22,9 cm
26 cm
29,5 cm
45,7 cm
Incluye:
3 bidones
4 tambores cuadrados
4 tambores en línea
Dos tambores
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11929385
Marca: Justrite™ 28627
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Los palés cuadrados de dos y cuatro tambores incluyen amplios huecos para carretilla elevadora.
Fabricados con un máximo del 100 % de polietileno reciclado
  • Protect against groundwater contamination, using post-industrial material
  • Robust pallets withstand the toughest environments for superior spill control
  • Durable, UV-protected polyethylene is nearly impervious to chemical attack from hazardous acids, caustics, and solvents
  • Seamless construction eliminates leaks—even if a 55-gallon (208L) drum fails and completely empties
  • Oversized leakproof sumps meet or exceed regulations
  • Sturdy, removable 2.5 in. (64mm) thick grates offer superior crack resistance; self-locating
  • Black pallets constructed of 100% recycled content; dark color camouflages dirt and keeps work places looking clean
  • Yellow pallets ideal for high visibility or liquid segregation; virgin poly sumps with 100% recycled grates (a total of 35% recycled content)
  • Square pallet may be equipped with an optional ramp
  • Environmentally Friendly: Item contains environmental attributes or features (e.g. water conserving, lead-free, etc.) as described in the item detail
  • Recycled: Item contains recycled content as described in the item detail
Compliance
Meet or exceed EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10; International Fire Code 2704.2.3; Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant; NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad SPCC, EPA, NFPA, U (NFPA), cumple con los códigos de incendios
Color Negro
Capacidad (imperial) 75 gal
Capacidad (métrico) 28,4 l
Material Polietileno
Tipo Palé de control de vertidos Ecopolyblend
Para utilizar con (aplicación) Mantenga a los trabajadores a salvo de resbalones accidentales en el interior, evite los elevados costes de limpieza de las esteras y proteja contra la contaminación de las aguas subterráneas
Para utilizar con (equipo) Bidones
Admite 3 tambores
Incluye 3 bidones
Capacidad portante (imperial) 3750 lb
Capacidad portante (métrico) 1701 kg
Resistente Productos químicos
Anchura (imperial) 73 in
Anchura (métrico) 185,4 cm
Altura (imperial) 11,6 in
Altura (métrico) 29,5 cm
Fondo (imperial) 25 pulg
Fondo (métrico) 63,5 cm