Learn More
Justrite™ Bandeja de vertidos EcoPolyBlend™
Click to view available options
Capacidad (imperial):
12 gal
20 gal
23 gal
29 gal
Fondo (imperial):
16 in
26 in
33 in
34 in
Anchura (imperial):
37,75 in
38 in
46 in
47 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ecológico: fabricado de polietileno 100 % reciclado
- No se oxida ni sufre corrosión.
- Reborde inferior elevado para aumentar la rigidez.
- Certificado para temperaturas de servicio de entre -34 y +49 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Capacidad (imperial) | 12 gal |
| Capacidad (métrico) | 45 l |
| Material | Polietileno |
| Tipo | Bandeja para derrames |
| Para utilizar con (aplicación) | Perfecto para aplicaciones de llenado y vertido |
| Resistente | Productos químicos |
| Anchura (imperial) | 46 in |
| Anchura (métrico) | 116,8 cm |
| Altura (imperial) | 5,5 in |
| Mostrar más |