Learn More
Justrite™ Armario de seguridad para productos inflamables Sure-Grip™ Ex Compac
Justrite Compac Safety Cabinets fit nearly anywhere and provide protection where space is at a premium. The cabinets protect workers, reduce fire risks, and allow storage of flammable fuels and chemicals in code-compliant safety cabinets.
Especificaciones
| Fondo exterior (imperial) | 18 in. |
|---|---|
| Fondo exterior (métrico) | 45.7 cm |
| Capacidad portante | 12 gal. |
| Certificaciones/conformidad | FM, NFPA, OSHA |
| Color | Yellow |
Descripción
- El armario de una puerta almacena hasta 45.4 l (12 gal) de materiales inflamables
- La construcción de pared doble proporciona 11/2 pulg de espacio de aire aislante para ayudar a evitar la propagación de las llamas Rejillas duales con supresores de llama en la parte superior y la parte inferior opuesta que permiten expulsar los vapores peligrosos
- Etiquetas de advertencia reflectantes y de alta visibilidad Haz-Alert™ que ofrecen mayor seguridad durante apagones o incendios
- Las puertas con cierre automático facilitan la protección contra incendios del armario
- El cierre automático activa un sistema crítico de cierre de tres puntos para protección en caso de incendio
- Los modelos de dos puertas con bisagras a la izquierda y derecha disponen de mecanismo de cierre automático que garantiza la secuencia de cierre correcta independientemente de qué puerta se libere primero
- Los eslabones de los fusibles mantienen las puertas de cierre automático abiertas, a ras de la parte delantera del armario para facilitar el acceso y el reabastecimiento; las puertas se cierran automáticamente a 74 °C (165 °F)
- El mecanismo de cierre automático oculto proporciona un espacio de almacenamiento óptimo y un acceso sin obstáculos al contenido
- Un estante de seguridad SpillSlope ™ ajustable dirige los derrames a la parte posterior e inferior del sumidero a prueba de fugas
- Patas de nivelación ajustables que garantizan un posicionamiento y una alineación fiables para el cierre hermético de la puerta
- Interior y exterior acabados con una pintura en polvo de poliéster y de epoxi híbrido sin plomo para mayor resistencia química
- Encaja perfectamente bajo la mesa o de manera autónoma
- Las letras de la puerta indican: FLAMMABLE—KEEP FIRE AWAY”(INFLAMABLE: MANTENER ALEJADO DEL FUEGO)
- Con el respaldo de una garantía exclusiva de 10 años
- Conforme a los requisitos de OSHA y NFPA
19-121-852: Puerta con cierre manual
19-121-853; puerta con cierre automático
Certifications
Con aprobación FM. Modelo con cierre automático incluido en la lista UL.
Compliance
Conforme a los requisitos de la NFPA y de la OSHA. El modelo con cierre automático cumple con el código uniforme de seguridad contra incendios.
Especificaciones
| 18 in. | |
| 12 gal. | |
| Yellow | |
| 35 in. | |
| Storage Cabinet | |
| 59.05 cm | |
| One adjustable shelf, U-Loc™ handle with two keys and accept padlock, Haz-Alert™ reflective exterior labeling and Galvanized Steel SpillSlope™ shelves, leakproof 2 in. bottom sump, dual vents with flam | |
| 1 | |
| Epoxy, Polyester |
| 45.7 cm | |
| FM, NFPA, OSHA | |
| 14.56 x 20 x 30.5 in. (37 x 50.8 x 77.5 cm) | |
| 88.9 cm | |
| 23.25 in. | |
| Flammables | |
| Steel (CR) | |
| 1 |