Learn More
Justrite™ Recipiente de residuos de riesgo biológico
El recipiente para desecho de riesgo biológico Justrite es un recipiente resistente de acero utilizado para almacenar productos de lavandería contaminados, así como otros residuos regulados. El recipiente incluye una construcción a prueba de fugas con tapa de cierre automático accionada con el pie.
172.00€ - 298.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | FM, TUV, OSHA |
---|---|
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Recolección temporal y segura de residuos biológicos |
Material | metálica |
Tipo de producto | Recipiente de residuos de riesgo biológico |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (imperial) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (imperial) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12373823
|
Justrite™
05930 |
10 gal | 14 in | 18 in | Cubierta de pedal |
231.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11934977
|
Justrite™
05910 |
6 gal | 12 in | 16 in | Cubierta de pedal | N/A | N/A | N/A | |||||
12903685
|
Justrite™
05935 |
10 gal | 13,94 in | 18,25 in | Protección acústica y cubierta de pedal | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Separa de forma segura residuos biológicos para garantizar una correcta eliminación de artículos de lavandería contaminados con sangre o patógenos y de residuos microbiológicos y patológicos.
- Dispone de un diseño a prueba de fugas de acero robusto con una tapa de cierre automático accionada con el pie
- Elimina cualquier motivo para llegar a la zona de residuos o tocar el recipiente
- Contiene una bolsa de riesgo biológico (vendida por separado) de forma segura alrededor de la circunferencia de la parte superior
- Etiqueta de riesgo biológico de gran tamaño que identifica claramente el contenido y alerta a los trabajadores
No se debe utilizar para la eliminación de objetos afilados o punzantes.
Certifications
Con marcado FM
Compliance
Cumple con la norma OSHA 29CFR1910.1030.
Especificaciones
FM, TUV, OSHA | |
Recolección temporal y segura de residuos biológicos | |
Recipiente de residuos de riesgo biológico |
Blanco | |
metálica |