Learn More
Justrite™ Contenedores de seguridad no metálicos para productos corrosivos con cierre automático
Click to view available options
Capacidad (imperial):
1 gal
2 gal
2,5 gal
5 gal
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Diseñado para resistir ácidos y cáusticos
- Mantiene de forma segura los corrosivos no inflamables
- La fabricación en HDPE blanco translúcido resiste abolladuras, perforaciones y productos químicos
- Marcado en litros, cuartos de galón y galones para un llenado y dispensación precisos
- La boquilla sin supresor de llama permite un vertido rápido; la tapa de cierre por resorte proporciona un sellado hermético
- Boca ancha de Cat. Los números 17-985-89B, -89C y -89D facilitan el llenado y el vertido
†Forma ovalada.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente de seguridad de acero inoxidable |
| Descripción | Resistente a abolladuras, perforaciones y astillamientos |
| Capacidad (imperial) | 1 gal |
| Capacidad (métrico) | 4 L |
| Color | Blanco |
| Material | Polietileno |
| Incluye | Cierre con resorte |
| Forma | Óvalo |
| Longitud (imperial) | 7,6 in |
| Longitud (métrico) | 19,3 cm |
| Mostrar más |