Learn More
Justrite™ Bote dispensador con émbolo
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
4,87 in
5,5 in
7,25 in
Altura (imperial):
5,25 in
5,62 in
7,37 in
8,25 in
Material:
Acero
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El bote dispensador con émbolo Justrite proporciona un medio rápido y seguro para humedecer los paños con líquidos de limpieza inflamables.Hecha de Ryton™ resistente a productos químicos, la base de la bomba está diseñada para dejar menos líquido en el fondo antes de tener que volver a realizar la recarga.
- Fabricación en acero con pintura en polvo resistente a productos químicos, duradera y sin plomo
- El mecanismo inteligente de la bomba ayuda a agilizar las operaciones de hisopado
- Coloque el paño en la bandeja y empújelo hacia abajo para mojar el paño
- El exceso de líquido se drena de nuevo de forma segura en el depósito
- El émbolo está hecho de Ryton™ resistente a sustancias químicas y latón y está diseñado para dejar menos líquido en el fondo antes del rellenado
- La pantalla perforada sirve como supresor de llama
- Fácil de desmontar y volver a montar para la limpieza periódica
- Disponible en polietileno de alta densidad o construcción de acero de calibre 24 de gran resistencia
Certifications
Con aprobación FM.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FM, TUV |
| Tipo de producto | Recipiente con émbolo |
| Capacidad (imperial) | 0,25 gal |
| Capacidad (métrico) | 0,95 L |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la dispensación de líquidos inflamables |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Incluye | Conjunto de agitador de latón, conjunto de émbolo de Ryton y latón |
| Altura (imperial) | 8,25 in |
| Altura (métrico) | 209,55 mm |
| Mostrar más |