Learn More
Justrite™ Armario de seguridad horizontal de doble función Sure-Grip™ EX
Combina cómodamente el almacenamiento de bidones y recipientes en un armario
Marca: Justrite™ 8992601
Detalles adicionales : Peso : 305.50000kg
Descripción
Armario resistente al fuego fabricado con acero de doble pared de calibre 18 resistente con 3,8 cm (1,5 pulgadas) de espacio de aire aislante que ofrece una capacidad de almacenamiento dual segura y versátil para recipientes de líquidos inflamables pequeños y grandes hasta un total de 435 l (115 galones)†.
- El compartimento de almacenamiento para bidones tiene capacidad para un bidón vertical de 125 o 132 l (30 o 55 galones); un estante ajustable de media profundidad permite el acceso a bombas y embudos y proporciona capacidad de almacenamiento adicional
- El compartimiento de almacenamiento para recipientes tiene capacidad para hasta doce envases de seguridad de 19 l (5 galones) y cuenta con dos estantes ajustables SpillSlope™ de profundidad completa que dirigen los derrames accidentales a la parte posterior e inferior del sumidero a prueba de fugas
- Ambos compartimentos tienen cierre automático independiente con sistema de cierre obligatorio de tres puntos esto se activa automáticamente cuando se cierra la puerta
- Cuatro orificios de ventilación con supresores de llama estratégicamente situados en la parte inferior izquierda y superior derecha de los paneles laterales exteriores, junto con dos orificios de ventilación en la partición interior para proporcionar ventilación
- La etiqueta de advertencia en tres idiomas de alta visibilidad Haz-Alert™ “Inflamable: manténgase alejado del fuego” identifica claramente el contenido y ofrece seguridad adicional durante interrupciones en el suministro eléctrico o incendios
- Rodillos de bidones extraíbles en el sumidero para facilitar el movimiento de bidones pesados
- Conector de conexión a tierra integrado
- El asa empotrada Sure-Grip U-Loc™ viene con dos llaves o admite candado (no incluido) para mayor seguridad
- Acabado interior y exterior con una pintura en polvo de poliéster y epoxi híbrida duradera sin plomo para mayor resistencia química
Información de órdenes
Disponible con puertas de cierre manual o automático; estilo de cierre automático equipado con un eslabón de fusible que mantiene las puertas abiertas durante su uso y se funde a 74 °C (165 °F) para cerrar automáticamente las puertas en caso de incendio.
Compliance
Conforme a los requisitos de la NFPA y de la OSHA.
†El código 29 CFR 1910.106 de la OSHA establece que no más de 227 l (60 galones) pueden ser líquidos de clase 1 y II.
Especificaciones
77,77 cm (lado del bidón), 59 cm (lado de los recipientes) | |
65 pulg | |
Acero (CR) | |
305 kg | |
30,34 in | |
672 lb | |
3 | |
60,5 in | |
Cabina de seguridad | |
59 pulg | |
Amarillo | |
Cierre manual | |
NFPA, OSHA |
77,06cm | |
Epoxi, poliéster | |
Rodillo de bidón en el sumidero y un estante de media profundidad en el compartimento para bidones, dos estantes ajustables de tamaño completo en el compartimento para recipientes, asas U-Loc™ con dos llaves, etiquetado exterior reflectante en tres idiomas Haz-Alert™ y galones | |
34 pulg | |
86,4cm | |
115 gal | |
30,62 pulgadas (lado del bidón), 23,25 pulgadas (lado de los recipientes) | |
153,67cm | |
Inflamables | |
149,9cm | |
165,1cm | |
2 |