Learn More
JZP 361, >99%, Tocris Bioscience™
Potent and selective reversible MAGL inhibitor
102.00€ - 383.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | [4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinyl](1H-1,2,4- |
---|---|
CAS | 1680193-80-9 |
Notas de grado de pureza | >99% |
Fórmula lineal | C22H20ClN5O |
Información de solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30000795
|
Tocris Bioscience
5851/10 |
10 mg |
102.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30000842
|
Tocris Bioscience
5851/50 |
50 mg |
383.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Potent and selective reversible MAGL inhibitor (IC50 = 46 nM). Exhibits 35-fold and 150-fold higher selectivity over human FAAH and ABHD6, respectively (IC50 values are 1.79 and 7.24 μM, respectively). Displays affinity for H1 receptors (pA2 = 6.81). Exhibits no activity at cannabinoid receptors at 10 μM.Especificaciones
[4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinyl](1H-1,2,4- | |
>99% | |
Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
1680193-80-9 | |
C22H20ClN5O | |
405.88 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Store at 4deg;C