Learn More
Uvex™ Guantes de protección térmica/frente a cortes de fibra de aramida K-Basic Extra
Click to view available options
Tamaño:
8
10
12
Description
- Guantes de fibra de aramida tejida para aplicaciones que implican riesgos térmicos y mecánicos
- Un alto nivel de aislamiento térmico cuando se encuentra en contacto directo con objetos calientes
- La construcción de fibra de aramida proporciona resistencia contra cortes
- El revestimiento de algodón en el interior aumenta la comodidad del usuario
- Ideal para trabajos de metal ligeros y medios, manipulación de vidrio y la automoción
Spécification
Color | Amarillo |
Material | Fibra de aramida |
Tamaño | 8 |
Temperature (Metric) Max | de 250 °C |
Material de revestimiento | Algodón |
Serie | K-Basic Extra |
Yarn Gauge | 7 |