Learn More
asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad tipo 90 Combi K-PHOENIX Vol. 2-90
Tienda Asecos ProductosDescripción
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
- Dos en uno: 2 compartimentos (separados verticales) permiten el almacenamiento de líquidos inflamables y productos químicos agresivos en un armario
- Fácil de usar y seguro (compartimento de puerta plegable): sistema anticaídas de puertas abiertas (estándar), retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
- Siempre cerrado (compartimento de puerta plegable): el cierre automático de puertas en serie (TSA) libera la puerta detenida después de unos 60 segundos; señal acústica y visual antes del cierre
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)/cerradura de cilindro
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1
- Conformidad EN 16121/16122
- Certificado GS
- Conformidad CE
Garantía
Cinco años
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
| Configuración | 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo), 4 estantes extraíbles |
| Fondo exterior (métrico) | 617 mm |
| Fondo interior (métrico) | 524 mm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | Izquierda: 524 x 450 x 1742 mm, superior derecha: 542 x 491 x 862 mm, inferior derecha: 542 x 491 x 862 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 617 x 1197 x 1969 mm |
| Modelo de puerta | Con aletas, Plegado, Cierre automático |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables y agresivas en zonas de trabajo |
| Altura exterior (métrico) | 1969 mm |
| Altura (métrico) interior | 1742 mm |
| Mostrar más |